Learn More
DWK Life Sciences AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß Typ II der USP-Normen
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,65 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,34 Zoll |
| Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |