Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Mittelrunde Flaschen mit weißem Polypropylen-Verschluss und Polyvinyl-Liner
Artikelnummer. 12399889 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
33 bis 400 mm
38-400 mm, Stücke
48 bis 400 mm
58 bis 400 mm
70 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
12399889 500 mL 70 bis 400 mm 24 Stück
10063823 30 mL 33 bis 400 mm 48 Stück
12369889 60 mL 38-400 mm, Stücke 48 Stück
12379889 125 mL 48 bis 400 mm -
12389889 250 mL 58 bis 400 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12399889 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20 €
    77.76 € / 24 Stück
    Sparen 14.44 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ AC Mittelrunde Flaschen mit weißem Polypropylendeckel und Polyvinyl-Liner sind ideale Probenflaschen für Trockenpulver, Bodenproben und die Lagerung von Proben. Diese höheren, schmaleren Flaschen bestehen aus klarem USP Typ-III-Kalkglas und sind in mehreren Fassungen erhältlich.
  • Hergestellt aus klarem Wheaton 800 Natrium-Kalkglas, das den Typ-III-Standards entspricht USP
  • Höheres und schmaleres Profil im Vergleich zu gerade Seiten von Gläsern
  • Geliefert mit weißer Polypropylenkappe mit Polyvinyl-Innenfutter
  • Geeignet für Trockenpulver, Bodenproben und Lagerung von Proben
  • Erhältlich in mehreren Kapazitäten von 1 oz (30 ml) bis 16 oz (500 ml)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Material Kalknatronglas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 147 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,78 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Geradwandiges Gefäß