Learn More
DWK Life Sciences AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 oz, 30 ml
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,33 in.
1,65 in.
2 in.
2,44 in.
2,99 in.
Verschlussgröße:
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
48 bis 400 mm
58-400 mm, Stücke
70-400 mm, Stücke
Höhe (angloamerikanisch):
2,75 in.
3,34 in.
4,09 in.
5,07 in.
5,78 in.
Optimal als Probenflaschen geeignet
  • Aus Wheaton 800-Glas gemäß USP-Typ III-Normen
  • Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
Fassungsvermögen 1 oz, 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,33 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Closure Liner Poly/Vinyl
Verschlussgröße 33-400 mm, Stücke
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen