Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: PTFE-Lined on One Side, Rubber Septa
Artikelnummer. 10062033 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
1000/Karton
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10062033
Marke: DWK Life Sciences 22422201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Große Auswahl an Farben und Ausführungen
  • In naturfarben, rot, blau und grün
  • Aufreißverschluss wird komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE-beschichtet
Farbe Naturfarben
Material Aluminium
Menge 1000/Karton
Typ Mittelscheibe mit Abrisskappe
Verschlussgröße 13 mm