Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Abreißverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11718789 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße unitSize
11718789 Grün 13 mm 1000 Stück
10633543 Naturfarben 20 mm 1000 Stück
10326902 Blau 20 mm 1000 Stück
10580463 Rot 20 mm 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 11718789
Marke: DWK Life Sciences 22419207
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Abreißverschlüsse lassen sich vollständig entfernen und ermöglichen ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche. Wheaton™ Abreißverschlüsse aus Aluminium sind in vielen verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
Aufreißverschlüsse werden komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann Wheaton™ Aluminium-Aufreißverschlüsse ohne Einlage sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
  • Gute Barriereeigenschaften
  • Farbauswahl umfasst naturfarben, rot, blau, grün
  • Chemische Beständigkeit gegen Alkohol und Aceton und vieles mehr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Material Aluminium
Menge 1000/Karton
Verschlussgröße 13 mm
Produkttyp Komplette Abreißkappe