Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. p-2713689 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung unitSize
10396992 30 ml Komfortpaket 48 Stück
10691993 60 ml Komfortpaket 24 Stück
12339779 60 ml Valu-Großpackung 288 Stück
12349779 125 mL Valu-Großpackung 160 Stück
10541043 125 mL Komfortpaket 24 Stück
10708524 250 ml Komfortpaket 12 Stück
10225262 500 ml Komfortpaket 12 Stück
12369779 500 ml Valu-Großpackung 60 Stück
12379779 1000 mL Valu-Großpackung 30 Stück
10011362 1000 mL Komfortpaket 12 Stück
10 options
Artikelnummer. 10396992
Marke: DWK Life Sciences W216836
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
  • Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,22 in.
Material Kalknatronglas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 79 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in. (50,04 cm)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe