Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Verpackung:
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
30 Stück
48 Stück
60 Stück
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Erhältlich in Großpackung mit Unterteilungen oder in Value-Bulk™ Kartons
- Die Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 32 oz., 1000 ml |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,7 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | Komfortpaket |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Typ III |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |