Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Boston Round-Flaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
42.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1.22 Zoll
1.53 Zoll
1.88 Zoll
2.36 Zoll
2,95 in.
3.7 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
3,7 in.
4,4 in.
5,43 in. (50,04 cm)
6,6 in.
8,18 in.
Beschreibung
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
- Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1.88 Zoll |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Höhe (metrisch) | 112 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,4 in. |
Verschlussauskleidung | PTFE/Polyethylen |