Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braunglas-Tropfflasche
Artikelnummer. p-3207803 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10236504
Marke: DWK Life Sciences W211734
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibt tropfenweise Färbemittel oder Indikatorlösungen ab
  • Komplett mit Glasstopfen
  • Eine teilweise Drehung des Glasstopfens versiegelt die Flasche
  • Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von USP Typ III entspricht
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,69 oz., 50 ml
Kapazität (metrisch) 50 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1,69 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,77 in.
Enthält Ausgießtülle
Material Glas
Form Rund
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 Zoll
Verschlussmaterial Glas
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Stopfen