Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Fläschchen für Umweltanalysen
Artikelnummer. 12379929 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
40 mL
Höhe (metrisch):
60 mm
98 mm
Packungsgröße:
72 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
12379929 20 mL 60 mm 72 Stück
12399929 40 mL 98 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12379929 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W224612
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Braunes Fläschchen mit offener Oberseite aus weißem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonkappe
  • Septen von 5 mil aus PTFE sind gegenüber 120 mil aus Silikon mit einer Kappe verbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik
Volumen (angloamerikanisch) 5 dr.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Höhe (metrisch) 60 mm