Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Weithals-Packerflaschen mit Kappeneinlagen aus Poly-Seal™
Artikelnummer. 12319859 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
Verschlussgröße:
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
38-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12319859 30 mL 28-400 mm, Stücke 24 Stück
12329859 60 mL 33-400 mm, Stücke 24 Stück
12339859 125 mL 38-400 mm, Stücke 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12319859 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216951
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 67 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,63 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Schraubkappe