Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PP-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 10542193 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
33 bis 400 mm
38 bis 400 mm
45 bis 400 mm
53 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 10542193
Marke: DWK Life Sciences W216947
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,12 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 97 mm
Produkttyp Weithalsflasche mit Verschluss
Höhe (angloamerikanisch) 3,81 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja