Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit PTFE/Gummi-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 10143721 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
100/Karton
200 Kartons
200/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Halsausführung Anzahl pro Karton unitSize
10143721 20-400 100 Kartons 100 Stück
10630375 33-430 100/Karton 100 Stück
10058860 15-425 200 Kartons 200 Stück
11744219 28-400 100/Karton 100 Stück
10246862 18-400 200/Karton -
10555160 15-415 200/Karton 200 Stück
11774219 33-400 100/Karton 100 Stück
12458712 18-415 200/Karton 200 Stück
10778571 13-425 200 Kartons 200 Stück
9 options
Artikelnummer. 10143721
Marke: DWK Life Sciences 240416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit PTFE-beschichtetem (14B) Styrol-Butadiengummi-Einsatz
  • Entwickelt für Produktsicherheit
  • TFE/Styrol-Butadien-Gummi-Einlage
  • Schraubverschluss
  • Phenolisch
  • Schwarz
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 100 Kartons
Halsausführung 20-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/14B-Gummi