Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit PTFE/Gummi-Dichtungseinlage
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Anzahl pro Karton:
100 Kartons
100/Karton
200 Kartons
200/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für Produktsicherheit
- TFE/Styrol-Butadien-Gummi-Einlage
- Schraubverschluss
- Phenolisch
- Schwarz
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Karton | 200/Karton |
| Halsausführung | 15-415 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Verschlussauskleidung | PTFE/14B-Gummi |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |