Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappe mit Gummi-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 12443911 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
Anzahl pro Karton:
1000 Kartons
200 Kartons
200/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12443911
Marke: DWK Life Sciences 240264
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschichtung aus ungiftigem weißem Styrol-Butadiengummi
  • Autoklavierbar zur einfachen Sterilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Karton 500/Karton
Halsausführung 18-415
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Verschlussauskleidung 14B-Gummi