Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Sichere und chemisch inerte Lagerung.Die schwarzen Phenolic Solid Top Schraubverschlüsse von Wheaton™ werden aus hochwertigsten Materialien hergestellt.
- Dichtungseinlagen aus 14B-Gummi haben eine ungiftige weiße Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi und sind Ideal für Zellkulturarbeiten
- Mit Aluminiumfolie beschichteter Zellstoffkarton, der sich für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln eignet
- Verwenden Sie mit LDPE gefütterte Kappen mit destilliertem Wasser, analytischen Standards und Reagenzien
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Zellkulturarbeiten |
| Material | Phenolharz |
| Auskleidungsmaterial | Styrol-Butadien-Gummi |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 15-425 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?