Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteter, weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11511235 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
24-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 11511235
Marke: DWK Life Sciences W240406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine vollständig inerte innere Dichtung und Oberfläche für Probe oder Produkt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Auskleidungsmaterial TFE, Styrol-Butadien-Kautschuk
Produkttyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 8-425