Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Phenol-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteter, weißer 14B-Gummi-Dichtungseinlage
Bietet eine vollständig inerte innere Dichtung und Oberfläche für Probe oder Produkt
335.00 € - 445.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schraubverschluss |
---|---|
Auskleidungsmaterial | TFE, Styrol-Butadien-Gummi |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Phenolharz |
Farbe | Schwarz |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11511235
|
DWK Life Sciences
W240406 |
8-425 |
335.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12416171
|
DWK Life Sciences
W242711 |
24-400 |
445.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Autoklavierbar | |
Schwarz |
TFE, Styrol-Butadien-Gummi | |
Phenolharz |