Learn More
DWK Life Sciences Schwarze Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Poly Seal Dichtungseinlage aus PE
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
18-400
28-400
38-430
Anzahl pro Karton:
100/Karton
144 Kartons
Beschreibung
- Poly-Seal Einlagen bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte
- Schraubverschluss
- Phenolharz
- Farbe: Schwarz
Es wird empfohlen, die Einlagen vor dem Einsatz auf Dichtheit zu prüfen
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Farbe | Schwarz |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Halsausführung | 38-430 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |