Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Artikelnummer. p-2712810 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
38 bis 400 mm
38-400 mm, Stücke
45 bis 400 mm
45-400 mm, Stücke
53 bis 400 mm
53-400 mm, Stücke
Menge:
12/Karton
180/Karton
216/Karton
24/Karton
36/Karton
432/Karton
60/Karton
84/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
216 Stück
24 Stück
36 Stück
432 Stück
84 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
12349859 30 mL 28-400 mm, Stücke 432/Karton 432 Stück
11784189 30 mL 28 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12359859 60 mL 33-400 mm, Stücke 216/Karton 216 Stück
11774189 60 mL 33 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12369859 125 mL 38-400 mm, Stücke 180/Karton 180 Stück
10689895 125 mL 38 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
11714199 250 ml 45 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12379859 250 ml 45-400 mm, Stücke 84/Karton 84 Stück
12389859 500 mL 53-400 mm, Stücke 60/Karton -
11714219 500 mL 53 bis 400 mm 12/Karton 12 Stück
11759665 1000 ml 53 bis 400 mm 12/Karton 12 Stück
12399859 1000 ml 53-400 mm, Stücke 36/Karton 36 Stück
12 options
Artikelnummer. 12349859
Marke: DWK Life Sciences W216954
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Braunglas zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Pulver. Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage sind in verschiedenen Größen lieferbar.
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver.Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyleinlage sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,45 in.
Material Glas
Menge 432/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 65 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Schraubkappe