Learn More
DWK Life Sciences Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
125 ml (4 oz.)
16 oz., 500 ml
1 oz., 30 ml
2 oz., 60 ml
250 ml (8 oz.)
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 ml
Menge:
12/Karton
180/Karton
216/Karton
24/Karton
36/Karton
432/Karton
60/Karton
84/Karton
Beschreibung
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver.Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyleinlage sind mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich.
- Kalknatronglas USP-Typ III
- Einfach zu entleeren
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 28 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,5 in. |
Höhe (metrisch) | 65 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |