Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
- Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
- Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kappengröße: 22–400 |
| Material (Auskleidung) | Polyseal™ |
| Farbe | Weiß |
| Material | Harnstoff |
| Produktlinie | Wheaton |
| Menge | 1000 Kartons |
| Verschlussgröße | 22-400 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüssigszintillationsfläschchen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Produkttyp | Schraube |