Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Artikelnummer. 10345851 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
8 l
Enthält:
Kolben, Impeller und Kappen
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10345851
Marke: DWK Life Sciences 356890
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Silikongummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 10,1 in.
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 4,5 cm
Kapazität (metrisch) 8 l
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 17,5 in.
Höhe (metrisch) 445 mm
Enthält Kolben, Impeller und Kappen
Oberflächenbeschichtung PTFE-Harz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 25,8 cm
Verschlussgröße 10 bis 44 cm