Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
8 l
Enthält:
Kolben, Impeller und Kappen
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
- Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
- Kappe mit Silikoneinlage
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Silikongummi |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 14,1 cm |
| Enthält | Kolben, Impeller und Kappen |
| Verbindung des seitlichen Anschlusses | 15-415 |
| Oberflächenbeschichtung | PTFE-Harz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction