Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Artikelnummer. 10694351 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
8 l
Enthält:
Kolben, Impeller und Kappen
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10694351
Marke: DWK Life Sciences 356879
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Silikongummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.3 Zoll
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 6,8 in.
Höhe (metrisch) 17,5 cm
Enthält Kolben, Impeller und Kappen
Verbindung des seitlichen Anschlusses 33-430
Oberflächenbeschichtung PTFE-Harz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm
Verschlussgröße 51-440