Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Einteilig
Artikelnummer. 10331772 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün
Naturfarben
Verschlussgröße:
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
30 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße unitSize
10331772 Naturfarben 30 mm 1000 Stück
10194172 Naturfarben 20 mm 1000 Stück
10022372 Naturfarben 13 mm 1000 Stück
11788779 Grün 13 mm 1000 Stück
10532444 Grün 20 mm 1000 Stück
5 options
Artikelnummer. 10331772
Marke: DWK Life Sciences 22418701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Abreißverschlüsse lassen sich vollständig entfernen und ermöglichen ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche. Wheaton™ Abreißverschlüsse aus Aluminium mit Mittelscheibe sind in vielen verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
  • Gute Barriereeigenschaften
  • In naturfarben, rot, blau und grün
  • Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Aluminium
Menge 1000/Karton
Verschlussgröße 30 mm
Produkttyp Mittelscheibe mit Abrisskappe