Beschreibung
- Gute Barriereeigenschaften
- In naturfarben, rot, blau und grün
- Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Aluminium |
| Menge | 1000/Karton |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Produkttyp | Mittelscheibe mit Abrisskappe |