Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische Quadrate mit Poly-Seal™ -gefütterte Verschlüsse
Artikelnummer. 12369799 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12369799 15 ml 20-400 mm, Stücke 48 Stück
12379799 30 mL 24-400 mm, Stücke 48 Stück
12389799 60 mL 28-400 mm, Stücke 48 Stück
12399799 125 ml 33 bis 400 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12369799 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216889
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,02 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,44 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe