Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ transparente französische quadratische Flaschen mit Poly-Seal™-beschichteten Verschlüssen
Artikelnummer. p-2713619 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 12369799
Marke: DWK Life Sciences W216889
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Transparent
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,02 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Höhe (metrisch) 62 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,44 Zoll
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 20-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe