Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische quadratische Flaschen mit Kappeneinlagen aus Polyvinyl
Artikelnummer. p-2713616 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
Menge:
120/Packung
24/Packung
240/Packung
280/Packung
40/Packung
48/Packung
Packungsgröße:
120 Stück
24 Stück
240 Stück
280 Stück
40 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10173342
Marke: DWK Life Sciences W216871
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,2 in.
Material Kalknatronglas
Menge 48/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 64 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,52 in.
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe