Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Transparente französische Quadrate mit PTFE-beschichteten PE-gefütterten Verschlüssen
Artikelnummer. 10693683 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10693683 500 ml 24 Stück
10396892 15 ml 48 Stück
10501043 30 ml 48 Stück
10483322 60 ml 48 Stück
10633523 125 ml 24 Stück
10255112 250 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10693683 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.60 €
    115.67 € / 24 Stück
    Sparen 1.93 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,67 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 169 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,65 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 68 mm
Verschlusstyp Schraubkappe