Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Klare französische quadratische Flaschen ohne Deckel
Artikelnummer. 12359809 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
43-400 mm, Stücke
48-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
120 Stück
280 Stück
40 Stück
84 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
12359809 30 mL 24-400 mm, Stücke 280 Stück
12369809 60 mL 28-400 mm, Stücke -
12860764 125 ml 33 bis 400 mm 120 Stück
12389809 250 mL 43-400 mm, Stücke 84 Stück
12399809 500 mL 48-400 mm, Stücke 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12359809 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 €
    273.17 € / 280 Stück
    Sparen 49.83 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 07-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Klare französische quadratische Flaschen ohne Deckel bestehen aus klarem USP Typ-III-Kalk-Glas mit einem breiten Eingang für einfaches Befüllen. Ihre quadratische Form maximiert den Lagerraum im Labor und sie sind ideal für die Aufbewahrung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben.
  • Hergestellt aus klarem USP Typ-III-Kalkglas
  • Weiter Hals zum einfacheren Befüllen und Ausgießen
  • Transparentes Glas zum einfachen Betrachten des Inhalts
  • Die quadratische Form maximiert den Lagerraum im Labor
  • Ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Erhältlich in mehreren Größen mit entsprechenden Schraubverschlussöffnungen
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,22 in.
Material Kalknatronglas
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 72 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,83 Zoll
Verschlussgröße 24-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Form Französisches Viereck
Produkttyp Französische Viereck-Flasche