Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. p-2713620 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verschlussgröße:
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
43-400 mm, Stücke
48-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
120 Stück
280 Stück
40 Stück
84 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12359809 30 mL 24-400 mm, Stücke 280 Stück
12369809 60 mL 28-400 mm, Stücke -
12860764 125 ml 33 bis 400 mm 120 Stück
12389809 250 mL 43-400 mm, Stücke 84 Stück
12399809 500 mL 48-400 mm, Stücke 40 Stück
5 options
Artikelnummer. 12359809
Marke: DWK Life Sciences W216898
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form verbessert die Lagerfähigkeit im Labor
  • Hergestellt aus transparentem Kalknatronglas USP Typ III
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
  • Transparentes Glas zum einfachen Betrachten des Inhalts
  • Die quadratische Form maximiert den Lagerraum im Labor
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,22 in.
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 72 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,83 Zoll
Verschlussgröße 24-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Verschlusstyp Schraubkappe