Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z-Fläschchen aus Klarglas
Artikelnummer. 10226351 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10226351 Durchsichtig 1000 Stück
12453661 Bernsteinfarben 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 10226351
Marke: DWK Life Sciences 225175
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wheaton E-Z-Fläschchen verfügen über eine um 40 % größere Halsöffnung als Fläschchen mit Standardöffnung. Die größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Probe und reduziert gleichzeitig die Beschädigung von Autosampler-Nadeln. Die Kapazität der Fläschchen wurde von 1,5 auf 1,8 ml erhöht. E-Z-Fläschchen sind für die Verwendung mit 11 mm-Aluminiumdichtungen ausgelegt.
  • Große Öffnung – 40 %
  • Aus Borosilikatglas.
  • Verwendung mit 11 mm-Aluminiumdichtungen
  • Einsatz mit eingeschränktem Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Quarzglas
Volumen (metrisch) 1,8 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 1000er-Karton
Verschlussgröße 11 mm
Höhe (metrisch) 32 mm