Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Standard Wide-Mouth Bottles: No Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Verschlussgröße:
48-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
63-400 mm, Stücke
83-400 mm, Stücke
89-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear Type III soda-lime glass
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,48 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,33 Zoll |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Verschlussgröße | 58-400 mm, Stücke |
| Durchmesser (metrisch) | 63 mm |
| Mehr anzeigen |