Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarsichtige Standard-Weithalsflaschen: Mit Kappen mit Polyvinyl-Auskleidung
Artikelnummer. 12359829 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12359829 125 mL 24 Stück
12369829 250 mL 24 Stück
12379829 500 mL 24 Stück
12389829 2000 ml 6 Stück
12399829 4000 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12359829 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.21 €
    38.99 € / 24 Stück
    Sparen 5.22 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 84 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.