Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Artikelnummer. 12369829 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12369829
Marke: DWK Life Sciences W216925
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,48 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 110 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,33 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 63 mm
Verschlusstyp Schraubkappe