Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
- Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 130 oz., 4000 ml |
| Kapazität (metrisch) | 4000 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 130 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 6,18 in. |
| Material | Kalknatronglas |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 256 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 10,07 Zoll |
| Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
| Mehr anzeigen |