Learn More
DWK Life Sciences Clear Standard Wide-Mouth Bottles: With Polyvinyl-Lined Caps
Artikelnummer. p-4908473 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 ml
4000 mL
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12359829 125 mL 24 Stück
12369829 250 mL 24 Stück
12379829 500 mL 24 Stück
12389829 2000 ml 6 Stück
12399829 4000 mL 4 Stück
5 options
Artikelnummer. 12359829
Marke: DWK Life Sciences W216924
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Substanzen und Proben
  • Transparent zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Große Öffnung bietet einfachen Zugriff auf den Inhalt
  • Abgerundete Schultern
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen. Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 84 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Verschlusstyp Schraubkappe