Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare, geradwandige Gläser mit Deckeln aus Polyvinyl
Artikelnummer. 10133342 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Komfortpaket
Wertvolle Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung unitSize
10133342 1000 ml Komfortpaket 12 Stück
10425595 60 ml Wertvolle Großpackung 144 Stück
10717944 60 ml Komfortpaket 24 Stück
10386942 125 ml Komfortpaket 24 Stück
10051332 250 ml Komfortpaket 12 Stück
10768324 500 ml Komfortpaket 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10133342 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216907
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.74 Zoll
Material Glas
Verpackung Komfortpaket
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 170 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,69 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.