Learn More
DWK Life Sciences Gläser, transparent, geradwandig, mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Einlage
Artikelnummer. p-2537499 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Komfortpackg.
Komfortpaket
Valu-Großpackung
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verpackung unitSize
10425595 60 ml Valu-Großpackung 144 Stück
10717944 60 ml Komfortpackg. 24 Stück
10386942 125 ml Komfortpaket 24 Stück
10051332 250 ml Komfortpaket 12 Stück
10768324 500 ml Komfortpaket 12 Stück
10133342 1000 ml Komfortpaket 12 Stück
6 options
Artikelnummer. 10425595
Marke: DWK Life Sciences W216914
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
Jede Großpackung mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
Bestellinformation
Kappen können separat bestellt werden.
Compliance
Transparentes Kalknatronglas USP Typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,16 in.
Material Glas
Verpackung Valu-Großpackung
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe