Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. 12309829 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
53-400 mm, Stücke
58-400 mm, Stücke
70 bis 400 mm
89-400 mm, Stücke
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12309829 60 mL 53-400 mm, Stücke 144 Stück
12319829 125 mL 58-400 mm, Stücke 24 Stück
10676975 250 ml 70 bis 400 mm 24 Stück
12339829 500 mL 89-400 mm, Stücke 12 Stück
12349829 1000 mL 89-400 mm, Stücke 12 Stück
5 options
Artikelnummer. 12309829
Marke: DWK Life Sciences W216919
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Bodenprobenahme und für umwelttechnische Anwendungen
Hervorragend geeignet zur Lagerung von trockenen Materialien und Proben, sichtbar durch klares Kalknatronglas Typ III
  • Weithalsöffnung für einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit Löffel oder Spatel
  • Chemikalienbeständige Kappen entsprechen den EPA- und FDA-Vorschriften
  • Erhältlich in Convenience- oder Value-Bulk™-Kartons mit Unterteilungen
  • Jeder Convenience-Karton mit Flaschen enthält Etiketten mit Warnhinweisen zur korrekten Identifizierung des Inhalts und manipulationssichere
  • Etiketten zum Schutz der Probenintegrität beim Transport oder während der Langzeitlagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Höhe (metrisch) 48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,8 in.
Verschlussgröße 53-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Schraubkappe