Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Klarglas Typ 1B Tropfflaschen
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
WHEATON™ Tropfflaschen und --baugruppen aus durchsichtigem, neutralem Röhrenglas sind die perfekte primäre Verpackungslösung für eine Reihe von diagnostischen, pharmazeutischen und medizinischen Anwendungen. Die Glas-Tropfflaschen und -baugruppen sind aus chemisch inerten Neutralglas Typ 1B hergestellt und eignen sich für wichtige Verpackungsanwendungen wie Blutgruppenreagenzien und seltene Gruppierungsseren. Glastropfflaschen sind auch für mehrere In-vitro-Diagnostikanwendungen von Vorteil, bei denen falsch-positive Ergebnisse aus Tropfflaschen aus Kunststoff ein Problem sein können. Die Tropfflaschenbaugruppen werden mit pharmazeutischen Gummisaugbällen und einer Auswahl an farbigen Kappen hergestellt, um Produkte in Kits zu differenzieren. Sie werden außerdem mit einer kontrollierten Tropfengröße für Konsistenz hergestellt. Die Fläschchen können auch als Tabletts mit Fläschchen in einer Schachtel oder als Tabletts mit Fläschchen, die auf einer Palette eingeschweißt sind, erworben werden, um die normalen Versandkosten zu reduzieren.
- Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
- Gesteuerte Tropfengröße der Tropfflaschenaugruppe
- Die Auswahl verschiedener farbiger Kappen an Tropfflaschenbaugruppen ermöglicht die Differenzierung in Diagnose-Kits
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Röhrchenglas |
Durchmesser (metrisch) | 20,25 mm |
Höhe (metrisch) | 58,5 mm |
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Sterilität | Unsteril |
Closure Included | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Ja |