Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Connection With Black Phenolic Caps
Artikelnummer. p-3304079 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 12477371
Marke: DWK Life Sciences W125495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Wheaton Connection™ Schraubengewindanschluss Verbinder verbindet sicher zwei Glaskomponenten mit Außengewinde ohne Haken, Federn oder Klammern.Die Schraubverschlusskonfiguration erzeugt eine fettfreie, vakuumdichte Dichtung.
  • Inerte Kontaktfläche
  • Anwenderfreundlich
  • Die Verbindung wird unter mäßigem Druck zur Erzeugung eines Gases oder zur Abgabe eines Reagenz unter einer inerten Atmosphäre verwendet
  • Phenolverbindungen haben eine Arbeitstemperatur von bis zu 180 °C
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird unter mäßigem Druck zur Erzeugung eines Gases oder zur Abgabe eines Reagenz unter einer inerten Atmosphäre verwendet
Produkttyp Steckverbinder
Gewindegröße 13-425, 22-400