Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Einweg-Tiefkühlboxen
Artikelnummer. 12623415 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
5 x 5 x 1,25 in. (12,7 x 12,7 x 3,2 cm)
5 x 5 x 1,75 in. (12,7 x 12,7 x 4,4 cm)
Packungsgröße:
15 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12623415 5 x 5 x 1,75 in. (12,7 x 12,7 x 4,4 cm) 15 Stück
11612919 5 x 5 x 1,25 in. (12,7 x 12,7 x 3,2 cm) 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12623415 Lieferant DWK Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 651492
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verwendung in Tiefkühlgeräten oder bei Raumtemperatur
Verwendung in Tiefkühlgeräten oder bei Raumtemperatur
  • Lagert 1 und 2 ml-Kryofläschchen
  • Für 81 freistehende Fläschchen oder Fläschchen mit rundem Boden
  • Kartons widerstehen Temperaturen von flüssigem Stickstoff bis -196°C (-320.8°F)
  • Polyethylenbeschichtete Spanplattenbox für die Verwendung mit flüssigem Stickstoff in der Dampfphase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Einwegartikel
Material Spanholz
Form Quadratisch
Typ Gefrierschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Kryo-Fläschchen in Gefrierschränken oder bei Raumtemperatur
Aufnahmevermögen 81 Freistehende oder Rundboden-Kryoröhrchen
Abmessungen (L x B x H) 5 x 5 x 1,75 in. (12,7 x 12,7 x 4,4 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Länge (metrisch) 12,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,75 in.
Höhe (metrisch) 4,4 cm