Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
ohne Angabe
Marke: DWK Life Sciences 224731
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81650kg
Beschreibung
- Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
- Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
- Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
Spezifikation
Gummi 14B | |
12 mm | |
2,0 mL | |
0,5 dr. | |
Autoklavierbar | |
38 mm | |
GPI 8-425-konform |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolisch | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |