Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Verschlusskappen mit Gummieinlage
Artikelnummer. 13141803 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,8 mL
1.8 ml
2,0 mL
2.0 ml
4,0 mL
4.0 ml
8,0 mL
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
24.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 13141803
Marke: DWK Life Sciences 224724
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ohne Angabe
  • Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
  • Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
  • Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas (niedrig extrahierbar)
Volumen (metrisch) 8,0 mL
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2.2 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 63 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Verschlussgröße GPI 15-425