Learn More
DWK Life Sciences Borosilikatglas-Probenfläschchen mit Schraubgewinde, Verschlusskappen mit PTFE-Einlage
Artikelnummer. 10781323 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2.0 ml
2 ml
4.0 ml
4 ml
8.0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
GPI 13-425
GPI 8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Farbe Verschlussgröße unitSize
10781323 4.0 ml 15 mm Bernsteinfarben GPI 8-425 200 Stück
10550372 16 ml 21 mm Durchsichtig GPI 13-425 200 Stück
10343083 4 ml 15 mm Durchsichtig GPI 13-425 200 Stück
13401459 24 ml 23 mm Durchsichtig GPI 13-425 200 Stück
10006621 8.0 ml 17 mm Bernsteinfarben GPI 8-425 200 Stück
12422741 1.8 ml 12 mm Bernsteinfarben GPI 8-425 200 Stück
10696833 2.0 ml 12 mm Bernsteinfarben GPI 8-425 200 Stück
11511185 12 ml 19 mm Durchsichtig GPI 13-425 200 Stück
11728929 8 ml 17 mm Durchsichtig GPI 13-425 200 Stück
11768929 2 ml 12 mm Durchsichtig GPI 8-425 200 Stück
10698052 1.8 ml 12 mm Durchsichtig GPI 8-425 200 Stück
11 options
Artikelnummer. 10781323
Marke: DWK Life Sciences 224752
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstig durch separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in Klarglas oder in Braunglas lieferbar.
Kostengünstig verpackt durch die separate Verpackung von Fläschchen und Schraubverschlüssen. Wheaton™ E-C Probenfläschchen sind entweder in durchsichtigem oder in braunem Glas erhältlich.
  • Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen bieten eine überlegene chemische Beständigkeit
  • Durchsichtige Fläschchen entsprechen den Anforderungen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
  • Bernsteinfarbene Fläschchen aus Borosilikatglas entsprechen den Anforderungen USP Typ I zur Lichtübertragung für den Schutz von lichtempfindlichen Produkten
  • Fläschchen sind in mit Schrumpffolie verpackten 100er-Packungen verpackt, wodurch Riefenbildung verringert wird
  • Mit 14B-Gummi-beschichteten, schwarzen Schraubverschlüssen aus Phenol für wässrige Proben
  • Mit PTFE-beschichtetem, 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/14B-Gummi
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4.0 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1.08 dr.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 4 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100/Packung
Verschlussgröße GPI 8-425
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, USP Typ I, Klasse A
Höhe (metrisch) 48 mm
Produkttyp Fläschchen