Learn More
DWK Life Sciences E-Z Crimper
Artikelnummer. 10276284 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm Klappdeckeldichtungen
20 mm Klappdeckeldichtungen
30 mm Aluminiumdichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10276284 20 mm Klappdeckeldichtungen 1 Stück
10712573 30 mm Aluminiumdichtungen 1 Stück
11788879 13 mm Klappdeckeldichtungen -
3 options
Artikelnummer. 10276284
Marke: DWK Life Sciences 224323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen hochwertigen Bördelzangen können Sie Dichtungen problemlos anbringen
  • Zur schnellen Identifizierung markiert
  • Gepolsterter, kurzer ergonomischer Griff
  • Polierte Pressbacken
  • Zusammenbau mittels Federn
  • Verstellbarer Anschlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 mm Klappdeckeldichtungen