Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimper
Artikelnummer. 10712573 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm Klappdeckeldichtungen
20 mm Klappdeckeldichtungen
30 mm Aluminiumdichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10712573 30 mm Aluminiumdichtungen 1 Stück
11788879 13 mm Klappdeckeldichtungen -
10276284 20 mm Klappdeckeldichtungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712573 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224307
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit diesen hochwertigen Bördelzangen können Sie Dichtungen problemlos anbringen
  • Zur schnellen Identifizierung markiert
  • Gepolsterter, kurzer ergonomischer Griff
  • Polierte Pressbacken
  • Zusammenbau mittels Federn
  • Verstellbarer Anschlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 30 mm Aluminiumdichtungen